tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR40702-25GEA 58.6 EUR
APOSOR40702-25G APOSOR40702-100G APOSOR40702-5G
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Kaava: C₁₆H₂₈BNO₄
MW: 309,21 g/mol
Sulamispiste: 116 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840345
CAS-numero: 286961-14-6