2-(Methylthio)thiophene
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4091-5GEA 103 EUR
APOSOR4091-5G APOSOR4091-10G APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Kaava: C₅H₆S₂
Kiehumispiste: 82…84 °C/15mmHg
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052382
CAS-numero: 5780-36-9