2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR41023-100GEA 137 EUR
APOSOR41023-100G
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone 98%
2,3,4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Kaava: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,2155 g/mol
Sulamispiste: 221 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00083097
CAS-numero: 31127-54-5