3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR41026-100GEA 240 EUR
APOSOR41026-100G APOSOR41026-25G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Kaava: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11977305
CAS-numero: 1153-85-1