Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
APOSOR4109-5GEA 0 EUR
APOSOR4109-5G APOSOR4109-1G
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate
Kaava: C₁₂H₁₆BNO₅
MW: 265,07 g/mol
Sulamispiste: 128…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115701
CAS-numero: 850567-28-1