3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR42139-25GEA 113 EUR
APOSOR42139-25G APOSOR42139-10G APOSOR42139-100G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04 g/mol
Sulamispiste: 57…58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368887
CAS-numero: 884495-39-0