3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR4218-1GEA 242 EUR
APOSOR4218-1G APOSOR4218-5G APOSOR4218-10G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BClNO₃
MW: 227,45 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363767
CAS-numero: 850589-40-1