2-Chloroquinoxaline 98%
Varoitus
APOSOR42187-25GEA 125 EUR
APOSOR42187-25G
2-Chloroquinoxaline 98%
2-Chloroquinoxaline
Kaava: C₈H₅ClN₂
Kiehumispiste: 100 °C/1,4mmHg
Sulamispiste: 47…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043907
CAS-numero: 1448-87-9