trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid 97%
Varoitus
APOSOR4239-1GEA 194 EUR
APOSOR4239-1G APOSOR4239-5G
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid 97%
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid
Kaava: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,98 g/mol
Sulamispiste: 78…80 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01074624
CAS-numero: 86595-37-1