2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4244-1GEA 352 EUR
APOSOR4244-1G
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester
Kaava: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,97
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD03412109
CAS-numero: 136805-54-4