2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR4254-25GEA 26.4 EUR
APOSOR4254-25G APOSOR4254-100G APOSOR4254-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Kaava: C₄H₃Cl₂NS
MW: 168,0443 g/mol
Sulamispiste: 29…31 °C
Tiheys: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01073549
CAS-numero: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III