2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4329-100GEA 132 EUR
APOSOR4329-100G APOSOR4329-500G APOSOR4329-25G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kiehumispiste: 126…127 °C/5mmHg
Tiheys: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00155124
CAS-numero: 34824-58-3