4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
Varoitus
APOSOR4344-100GEA 494 EUR
APOSOR4344-1G APOSOR4344-100G APOSOR4344-25G
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Kaava: C₈H₁₁BrClNO
Sulamispiste: 186…189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03790891
CAS-numero: 846023-33-4