1-Bromo-2-naphthol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR43657-1GEA 14.8 EUR
APOSOR43657-1G APOSOR43657-100G APOSOR43657-25G
1-Bromo-2-naphthol 98%
1-Bromo-2-naphthol
Kaava: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Sulamispiste: 78…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003869
CAS-numero: 573-97-7