Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, Technical Grade
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR4393-250MGEA 29.4 EUR
APOSOR4393-250MG APOSOR4393-1G
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, Technical Grade
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Kaava: C5H5Cl2NO2S
Sulamispiste: 144…145 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD04035552
CAS-numero: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,II