tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
Varoitus
APOSOR4399-1GEA 13.3 EUR
APOSOR4399-1G APOSOR4399-25G
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Kaava: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03788435
CAS-numero: 188975-88-4