4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR451047-1GEA 109 EUR
APOSOR451047-1G APOSOR451047-5G
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Kaava: C₇H₁₃BrO
MW: 193,0800 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800414
CAS-numero: 4677-20-7
UN: 3265
ADR: 8,III