(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR4578-25GEA 112 EUR
APOSOR4578-25G
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Kaava: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,607 g/mol
Sulamispiste: 195…196 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00192221
CAS-numero: 198976-43-1