2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR46035-100GEA 431 EUR
APOSOR46035-100G APOSOR46035-5G APOSOR46035-25G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00266792
CAS-numero: 64622-16-8