4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR46097-5GEA 80.5 EUR
APOSOR46097-5G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Kaava: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Kiehumispiste: 152 °C/2mmHg
Sulamispiste: 140…143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01321141
CAS-numero: 162258-89-1