2-Amino-5-bromothiophenol
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR46252-250MGEA 70.2 EUR
APOSOR46252-250MG APOSOR46252-1G
2-Amino-5-bromothiophenol
2-Amino-5-bromothiophenol
Kaava: C₆H₆BrNS
Sulamispiste: 113…115 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00839467
CAS-numero: 23451-95-8
UN: 1759
ADR: 8,III