(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR4634-1GEA 14.8 EUR
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Kaava: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Kiehumispiste: 216…217 °C
Tiheys: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03419271
CAS-numero: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III