Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR46530-25GEA 410 EUR
APOSOR46530-25G APOSOR46530-5G APOSOR46530-1G
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Kaava: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Sulamispiste: 97,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173929
CAS-numero: 42521-10-8