Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Varoitus
APOSOR4674-5GEA 29 EUR
APOSOR4674-5G APOSOR4674-1G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Kaava: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61
Sulamispiste: 107…111 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01320686
CAS-numero: 84228-44-4