Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4697-5GEA 26.4 EUR
APOSOR4697-5G APOSOR4697-10G APOSOR4697-1G
Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate
Kaava: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Sulamispiste: 80…84 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052514
CAS-numero: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0