4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR470012-25GEA 526 EUR
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Kaava: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00204724
CAS-numero: 36268-67-4