4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4783-250MGEA 29.4 EUR
APOSOR4783-250MG APOSOR4783-1G APOSOR4783-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Kaava: C₆H₉BClNO₃
MW: 189,4046 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04113800
CAS-numero: 874959-97-4