2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR480219-5GEA 996 EUR
APOSOR480219-5G APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Kaava: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01646165
CAS-numero: 89999-90-6