Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
Synonyms: Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
OR4804-100G
APOSOR4804-100GEA 184 EUR
APOSOR4804-100G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Kaava: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Sulamispiste: 103…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016342
CAS-numero: 1889-71-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III