Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR480569-500GEA 511 EUR
APOSOR480569-500G APOSOR480569-100G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23
Kiehumispiste: 258 °C/19mmHg
Tiheys: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 36 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008454
CAS-numero: 23786-14-3
UN: 3272
ADR: 3,III