N-Fmoc-L-norleucine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR480632-25GEA 104 EUR
APOSOR480632-25G
N-Fmoc-L-norleucine 98%
N-Fmoc-L-norleucine
Kaava: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037537
CAS-numero: 77284-32-3