2-Nitro-4-thiocyanatoaniline 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR480684-25GEA 149 EUR
APOSOR480684-25G APOSOR480684-100G
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline 95%
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline
Kaava: C₇H₅N₃O₂S
MW: 195,2000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00463878
CAS-numero: 54029-45-7