1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR480726-10GEA 70.2 EUR
APOSOR480726-10G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179127
CAS-numero: 1914-65-4