3-Bromopyridazine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR480809-5GEA 143 EUR
APOSOR480809-5G APOSOR480809-1G
3-Bromopyridazine 95%
3-Bromopyridazine
Kaava: C₄H₃BrN₂
MW: 158,9840 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10688587
CAS-numero: 88491-61-6