2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR49012-5GEA 433 EUR
APOSOR49012-5G
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Kaava: C₁₀H₁₅NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 41219-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III