2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

APOSOR4940-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR4940-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Kaava: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68 g/mol
Sulamispiste: 148…150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068049
CAS-numero: 73713-79-8
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR