3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4947-100GEA 166 EUR
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Kaava: C₁₂H₁₂O₅
Sulamispiste: 94…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008702
CAS-numero: 35086-59-0