3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4950-250GEA 676 EUR
APOSOR4950-250G APOSOR4950-10G APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Kaava: C₂₂H₂₀O₃
MW: 332,40
Sulamispiste: 60…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004777
CAS-numero: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7