2-Phenyl-9H-carbazole 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR51005-25GEA 196 EUR
APOSOR51005-25G APOSOR51005-1G APOSOR51005-5G
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
2-Phenyl-9H-carbazole
Kaava: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD26402145
CAS-numero: 88590-00-5