1H-Indazole-3-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5104-100GEA 86.4 EUR
APOSOR5104-100G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15
Sulamispiste: 266…270 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00211066
CAS-numero: 4498-67-3