4-(Methylsulphonyl)aniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5161-25GEA 14.8 EUR
APOSOR5161-25G APOSOR5161-100G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Kaava: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Sulamispiste: 133…138 °C
Tiheys: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00025353
CAS-numero: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8