(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR51794-5GEA 26.4 EUR
APOSOR51794-5G
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Kaava: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,03 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD01764671
CAS-numero: 51719-65-4