N-Boc-D-valine 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR51864-100GEA 96.6 EUR
APOSOR51864-100G
N-Boc-D-valine 99%
N-Boc-D-valine
Kaava: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Sulamispiste: 76…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00038282
CAS-numero: 22838-58-0