Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR52105-1GEA 121 EUR
APOSOR52105-1G
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Kaava: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,07 g/mol
Sulamispiste: 156…157 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10566741
CAS-numero: 342613-63-2