3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
APOSOR52200-25GEA 317 EUR
APOSOR52200-25G APOSOR52200-10G
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 96%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Kaava: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095213
CAS-numero: 39745-40-9