3-Nitro-4-quinolinol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR52247-25GEA 134 EUR
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Kaava: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1600 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00277722
CAS-numero: 50332-66-6