6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR52459-25GEA 74.7 EUR
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Kaava: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039720
CAS-numero: 13327-27-0