4-Ethylbenzylamine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR52606-5GEA 294 EUR
APOSOR52606-5G
4-Ethylbenzylamine
4-Ethylbenzylamine
Kaava: C₉H₁₃N
Kiehumispiste: 208 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01529871
CAS-numero: 7441-43-2
UN: 2735
ADR: 8,II