2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5278-250MGEA 100 EUR
APOSOR5278-250MG APOSOR5278-1G APOSOR5278-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₄H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269226
CAS-numero: 123533-41-5