Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR52903-5GEA 352 EUR
APOSOR52903-5G APOSOR52903-1G
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Kaava: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043823
CAS-numero: 948-03-8